Drukuj
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9152-1G OR9152-250MG
APOSOR9152-1GEA 1530 PLN
APOSOR9152-1G APOSOR9152-250MG
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
2-Phenoxybenzoyl chloride
Formuła: C₁₃H₉ClO₂
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424711
Numer CAS: 40501-36-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II