Drukuj
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR914606-1G OR914606-5G
APOSOR914606-1GEA 911 PLN
APOSOR914606-1G APOSOR914606-5G
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene
Formuła: C₁₀H₁₃BrS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973729
Numer CAS: 25752-90-3