Drukuj
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-5-indolecarboxylic Acid
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 493 PLN
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. topnienia: 221…223 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03839859
Numer CAS: 186129-25-9