Drukuj
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR914558-1G OR914558-5G
APOSOR914558-1GEA 530 PLN
APOSOR914558-1G APOSOR914558-5G
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formuła: C₅H₁₁N
MW: 121.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08274961
Numer CAS: 54677-53-1