Drukuj
N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Boc-2-bromobenzylamine, 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine, tert-Butyl (2-Bromobenzyl)carbamate, (2-Bromobenzyl)carbamic acid tert-Butyl ester
OR914478-25G OR914478-5G
APOSOR914478-25GEA 0 PLN
APOSOR914478-25G APOSOR914478-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-2-bromobenzylamine
Formuła: C₁₂H₁₆BrNO₂
MW: 286.169 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664385
Numer CAS: 162356-90-3