Drukuj
o-Anizaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
OR914416-100G OR914416-25G OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA 145 PLN
APOSOR914416-100G APOSOR914416-25G APOSOR914416-5G
o-Anizaldehyd 98%
o-Anizaldehyd
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 238 °C
Temp. topnienia: 34…40 °C
Temp. Zapłonu: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003308
Numer CAS: 135-02-4