Drukuj
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR914325-1G OR914325-5G
APOSOR914325-1GEA 122 PLN
APOSOR914325-1G APOSOR914325-5G
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Formuła: C₁₄H₁₈BrNO₄
Temp. topnienia: 130…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01317710
Numer CAS: 82278-73-7