Drukuj
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR914272-1G OR914272-5G
APOSOR914272-1GEA 429 PLN
APOSOR914272-1G APOSOR914272-5G
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formuła: C₆H₆BrNO₃
Temp. topnienia: 47…48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04035587
Numer CAS: 105174-97-8