Drukuj
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: cycl-Isopropylidene Cyclopropane-1,1-dicarboxylate, Cyclopropane-1,1-dicarboxylic Acid cycl-Isopropylidene Ester
OR914205-100G OR914205-25G OR914205-5G
APOSOR914205-100GEA 2490 PLN
APOSOR914205-100G APOSOR914205-25G APOSOR914205-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Formuła: C₈H₁₀O₄
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042796
Numer CAS: 5617-70-9