Drukuj
(S)-(-)-Bromosuccinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-(-)-Bromo-1,4-butanedioic acid, (S)-2-Bromosuccinic acid
OR913781-1G OR913781-5G
APOSOR913781-1GEA 479 PLN
APOSOR913781-1G APOSOR913781-5G
(S)-(-)-Bromosuccinic acid 95%
(S)-(-)-Bromosuccinic acid
Formuła: HOOCBrCHCH₂COOH
MW: 196.99 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153931
Numer CAS: 20859-23-8