Drukuj
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-tert-Butyl (2-oxopiperidin-3-yl)carbamate, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one, 3-BOC protected
OR913300-1G OR913300-5G
APOSOR913300-1GEA 182 PLN
APOSOR913300-1G APOSOR913300-5G
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₃
MW: 214.2600 g/mol
Temp. topnienia: 100…103 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08166304
Numer CAS: 92235-39-7