Drukuj
6-Iodo-pyridin-2-ylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Iodopyridin-2-amine
OR913273-1G OR913273-250MG OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA 566 PLN
APOSOR913273-1G APOSOR913273-250MG APOSOR913273-5G
6-Iodo-pyridin-2-ylamine 95%
6-Iodopyridin-2-ylamine
Formuła: C₅H₅IN₂
Temp. topnienia: 109…110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07779511
Numer CAS: 88511-25-5