Drukuj
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR913049-1G OR913049-5G OR913049-250MG
APOSOR913049-1GEA 923 PLN
APOSOR913049-1G APOSOR913049-5G APOSOR913049-250MG
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
2,4-Dimethoxythiophenol
Formuła: C₈H₁₀O₂S
MW: 170.2288 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973436
Numer CAS: 18906-37-1