Drukuj
Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR913006-1G OR913006-25G OR913006-5G
APOSOR913006-1GEA 329 PLN
APOSOR913006-1G APOSOR913006-25G APOSOR913006-5G
Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Methyl piperidin-4-ylacetate
Formuła: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115353
Numer CAS: 168986-49-0