Drukuj
Izocyjanian benzoilu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR912716-100G OR912716-25G
APOSOR912716-100GEA 0 PLN
APOSOR912716-100G APOSOR912716-25G
Izocyjanian benzoilu 95%
Izocyjanian benzoilu
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₈H₅NO₂
MW: 147.13
Temp. Wrzenia: 75
Gęstość: 1.171 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002032
Numer CAS: 4461-33-0
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 III