Drukuj
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR912706-1G OR912706-5G
APOSOR912706-1GEA 334 PLN
APOSOR912706-1G APOSOR912706-5G
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Formuła: C₁₂H₉NO₂
Temp. topnienia: 237 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01830093
Numer CAS: 4385-62-0