Drukuj
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl-2-mercaptobenzimidazole
OR912702-1G OR912702-5G
APOSOR912702-1GEA 327 PLN
APOSOR912702-1G APOSOR912702-5G
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formuła: C₈H₈N₂S
MW: 164.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01788333
Numer CAS: 2360-22-7