Drukuj
3-(2-Aminoetylo)pirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Pyridin-3-yl)ethanamine, 2-(3-Pyridyl)ethylamine
OR912432-10G OR912432-1G OR912432-25G
APOSOR912432-10GEA 1020 PLN
APOSOR912432-10G APOSOR912432-1G APOSOR912432-25G
3-(2-Aminoetylo)pirydyna 98%
3-(2-Aminoetylo)pirydyna
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 128 °C/24mmHg
Gęstość: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191604
Numer CAS: 20173-24-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,III