Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine, BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, Boc-Tyr(Bzl)-OH
OR912300-100G OR912300-500G OR912300-25G
APOSOR912300-100GEA 662 PLN
APOSOR912300-100G APOSOR912300-500G APOSOR912300-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine
Formuła: C₂₁H₂₅NO₅
MW: 371.43 g/mol
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065597
Numer CAS: 2130-96-3