Drukuj
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Boc-3-Methanesulphonyloxymethyl-piperidine, 1-Boc-3-[(methylsulphonyloxy)methyl]piperidine
OR912177-25G OR912177-5G
APOSOR912177-25GEA 2150 PLN
APOSOR912177-25G APOSOR912177-5G
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₂H₂₃NO₅S
MW: 293.38 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06795963
Numer CAS: 162166-99-6