Drukuj
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR912160-1G OR912160-25G OR912160-5G
APOSOR912160-1GEA 110 PLN
APOSOR912160-1G APOSOR912160-25G APOSOR912160-5G
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Bis(4-methoxybenzyl)amine
Formuła: C₁₆H₁₉NO₂
Temp. topnienia: 28…30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00277836
Numer CAS: 17061-62-0
Jednostka: 3259
ADR: 8,III