Drukuj
Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
OR9121-10G OR9121-1G
APOSOR9121-10GEA 261 PLN
APOSOR9121-10G APOSOR9121-1G
Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Sodium dimethyldithiocarbamate
Formuła: C₃H₇NS₂
MW: 143.20 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044839
Numer CAS: 128-04-1
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III