Drukuj
5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Chloro-2-methylbenzo[d]oxazole
OR912088-100G OR912088-500G
APOSOR912088-100GEA 406 PLN
APOSOR912088-100G APOSOR912088-500G
5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
5-Chloro-2-methylbenzoxazole
Formuła: C₈H₆ClNO
MW: 167.5900 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022850
Numer CAS: 19219-99-9