Drukuj
Terebic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Tetrahydro-2,2-dimethyl-5-oxo-3-furoic Acid
OR912078-1G OR912078-250MG
APOSOR912078-1GEA 1640 PLN
APOSOR912078-1G APOSOR912078-250MG
Terebic acid 95%
Terebic acid
Formuła: C₇H₁₀O₄
MW: 158.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022485
Numer CAS: 79-91-4