Drukuj
1-Butyl-2-pyrrolidone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR912073-25G OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA 559 PLN
APOSOR912073-25G APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formuła: C₈H₁₅NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020876
Numer CAS: 3470-98-2