Drukuj
3-Methylisonicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Methyl-4-pyridinecarboxylic acid
OR912065-10G OR912065-1G OR912065-5G
APOSOR912065-10GEA 801 PLN
APOSOR912065-10G APOSOR912065-1G APOSOR912065-5G
3-Methylisonicotinic acid 95%
3-Methylisonicotinic acid
Formuła: C₇H₇NO₂
MW: 137.1360 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128870
Numer CAS: 4021-12-9