Drukuj
4-Ethoxyphenylacetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Ethoxyphenyl)acetonitrile
OR912015-25G OR912015-5G
APOSOR912015-25GEA 969 PLN
APOSOR912015-25G APOSOR912015-5G
4-Ethoxyphenylacetonitrile 95%
4-Ethoxyphenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2004 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016401
Numer CAS: 6775-77-5