Drukuj
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (+)-Benzylphenethylamine, (R)-N-Benzyl-1-phenylethanamine, (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
OR911995-100G OR911995-25G OR911995-500G
APOSOR911995-100GEA 232 PLN
APOSOR911995-100G APOSOR911995-25G APOSOR911995-500G
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formuła: C₁₅H₁₇N
Temp. Wrzenia: 171 °C/15mmHg
Gęstość: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015010
Numer CAS: 38235-77-7