Drukuj
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N,N-Diphenylhydrazinium chloride
OR911932-25G OR911932-5G
APOSOR911932-25GEA 551 PLN
APOSOR911932-25G APOSOR911932-5G
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride 98%
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₃ClN₂
MW: 220.70 g/mol
Temp. topnienia: 162…166 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012950
Numer CAS: 530-47-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III