Drukuj
(R)-(-)-1-Indanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR911887-1G OR911887-250MG
APOSOR911887-1GEA 691 PLN
APOSOR911887-1G APOSOR911887-250MG
(R)-(-)-1-Indanol 95%
(R)-(-)-1-Indanol
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. topnienia: 72…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064164
Numer CAS: 697-64-3