Drukuj
3-Hydroksy-p-anizydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
OR911881-100G OR911881-25G
APOSOR911881-100GEA 1410 PLN
APOSOR911881-100G APOSOR911881-25G
3-Hydroksy-p-anizydyna 98%
3-Hydroksy-p-anizydyna
Formuła: C₇H₉NO₂
Temp. topnienia: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010222
Numer CAS: 1687-53-2