Drukuj
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
OR911843-25G OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA 969 PLN
APOSOR911843-25G APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₁₀OS
MW: 154.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009706
Numer CAS: 3446-90-0