Drukuj
Methylmaleic hydrazide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,6-Dihydroxy-4-methylpyridazine, 4-Methyl-3,6-pyridazinediol, 1,2-Dihydro-4-methyl-3,6-pyridazinedione, Methylmaleic Acid Hydrazide
OR911686-100G OR911686-500G
APOSOR911686-100GEA 609 PLN
APOSOR911686-100G APOSOR911686-500G
Methylmaleic hydrazide 98%
Methylmaleic hydrazide
Formuła: C₅H₆N₂O₂
MW: 126.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067746
Numer CAS: 5754-18-7