Drukuj
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Gabapentin Impurity 3
OR911683-100G OR911683-25G
APOSOR911683-100GEA 720 PLN
APOSOR911683-100G APOSOR911683-25G
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
3,3-Pentamethylene glutarimide
Formuła: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181.235 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023872
Numer CAS: 1130-32-1