Drukuj
1-Bromo-3-metoksypropan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR911631-100G OR911631-25G
APOSOR911631-100GEA 218 PLN
APOSOR911631-100G APOSOR911631-25G
1-Bromo-3-metoksypropan 97%
1-Bromo-3-metoksypropan
Formuła: C₄H₉BrO
Temp. Wrzenia: 132 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: <60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258473
Numer CAS: 36865-41-5
Jednostka: 2344
ADR: 3,III