Drukuj
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Norbornene-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl Bicyclo[2.2.1]-5-heptene-2-carboxylate
OR911625-25G OR911625-5G
APOSOR911625-25GEA 189 PLN
APOSOR911625-25G APOSOR911625-5G
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture)
Formuła: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18083704
Numer CAS: 154970-45-3