Drukuj
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911510-100G OR911510-500G
APOSOR911510-100GEA 0 PLN
APOSOR911510-100G APOSOR911510-500G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₃
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023942
Numer CAS: 15733-89-8