Drukuj
2,4,6-Trimetylobenzaldehyd 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911451-100G OR911451-500G
APOSOR911451-100GEA 580 PLN
APOSOR911451-100G APOSOR911451-500G
2,4,6-Trimetylobenzaldehyd 95%
2,4,6-Trimetylobenzaldehyd
Formuła: C₁₀H₁₂O
Temp. Wrzenia: 237 °C/760mmHg
Temp. topnienia: 11 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003341
Numer CAS: 487-68-3