Drukuj
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, 5-tert-Butyl N-Fmoc-L-glutamate
OR911397-100G OR911397-500G
APOSOR911397-100GEA 377 PLN
APOSOR911397-100G APOSOR911397-500G
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formuła: C₂₄H₂₇NO₆
MW: 425.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037135
Numer CAS: 71989-18-9