Drukuj
Tereftalan dimetylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR911296-100G OR911296-1KG OR911296-500G
APOSOR911296-100GEA 261 PLN
APOSOR911296-100G APOSOR911296-1KG APOSOR911296-500G
Tereftalan dimetylu 95%
Tereftalan dimetylu
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 288 °C
Temp. topnienia: 140…143 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008440
Numer CAS: 120-61-6