Drukuj
Rezorcynol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Rezorcyna, Benzeno-1,3-diol, 1,3-Dihydroksybenzen
OR911293-1KG OR911293-5KG
APOSOR911293-1KGEA 1440 PLN
APOSOR911293-1KG APOSOR911293-5KG
Rezorcynol 99%
Rezorcynol
Formuła: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 281 °C
Temp. topnienia: 109…111 °C
Gęstość: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002269
Numer CAS: 108-46-3
Klasyfikacja Merck : 12,08323