Drukuj
3-Ethoxybenzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR910911-100G OR910911-25G OR910911-5G
APOSOR910911-100GEA 841 PLN
APOSOR910911-100G APOSOR910911-25G APOSOR910911-5G
3-Ethoxybenzoic acid 99%
3-Ethoxybenzoic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016517
Numer CAS: 621-51-2