Drukuj
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
OR9109-100G OR9109-25G OR9109-5G
APOSOR9109-100GEA 598 PLN
APOSOR9109-100G APOSOR9109-25G APOSOR9109-5G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formuła: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.27 g/mol
Temp. topnienia: 114…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043309
Numer CAS: 51779-32-9