Drukuj
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
OR910533-1G OR910533-5G
APOSOR910533-1GEA 464 PLN
APOSOR910533-1G APOSOR910533-5G
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04492113
Numer CAS: 131020-36-5