Drukuj
5-Methoxy-o-toluidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
OR910498-100G OR910498-25G
APOSOR910498-100GEA 3020 PLN
APOSOR910498-100G APOSOR910498-25G
5-Methoxy-o-toluidine 98%
5-Methoxy-o-toluidine
Formuła: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 253
Temp. topnienia: 47
Gęstość: 1.39
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075057
Numer CAS: 50868-72-9