Drukuj
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910462-1G OR910462-5G
APOSOR910462-1GEA 218 PLN
APOSOR910462-1G APOSOR910462-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₆H₈N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03130036
Numer CAS: 902837-62-1