Drukuj
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910346-1G OR910346-25G OR910346-5G
APOSOR910346-1GEA 621 PLN
APOSOR910346-1G APOSOR910346-25G APOSOR910346-5G
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formuła: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03063405
Numer CAS: 3654-22-6