Drukuj
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 443 PLN
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₄BrClN₂O₂
Temp. topnienia: 195…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11100159
Numer CAS: 827-33-8