Drukuj
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1,5-dimethylpyrazole
OR910220-1G OR910220-5G OR910220-10G
APOSOR910220-1GEA 290 PLN
APOSOR910220-1G APOSOR910220-5G APOSOR910220-10G
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formuła: C₅H₇BrN₂
MW: 175.0265 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09759006
Numer CAS: 5775-86-0