Drukuj
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR910107-100G OR910107-25G OR910107-5G
APOSOR910107-100GEA 4030 PLN
APOSOR910107-100G APOSOR910107-25G APOSOR910107-5G
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formuła: C₈H₅ClN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00121590
Numer CAS: 10550-15-9